2-Bromo-6-iodobenzyl alcohol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400119-250MG OR400119-1G
APOSOR400119-250MGEA 1640 DKK
APOSOR400119-250MG APOSOR400119-1G
2-Bromo-6-iodobenzyl alcohol 95%
2-Bromo-6-iodobenzyl alcohol
Formel: C₇H₆BrIO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11520412
CAS-nummer: 1261850-41-2