Methyl 5-bromo-2-methoxybenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400107-1G OR400107-25G OR400107-5G
APOSOR400107-1GEA 162 DKK
APOSOR400107-1G APOSOR400107-25G APOSOR400107-5G
Methyl 5-bromo-2-methoxybenzoate
Methyl 5-bromo-2-methoxybenzoate
Formel: C₉H₉BrO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06203656
CAS-nummer: 7120-41-4