Methyl 2-bromo-3-methoxybenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR400093-1G OR400093-250MG OR400093-5G
APOSOR400093-1GEA 2180 DKK
APOSOR400093-1G APOSOR400093-250MG APOSOR400093-5G
Methyl 2-bromo-3-methoxybenzoate
Methyl 2-bromo-3-methoxybenzoate
Formel: C₉H₉BrO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14697991
CAS-nummer: 59453-47-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III