2-Bromo-3-methoxybenzyl bromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR400092-1G OR400092-250MG
APOSOR400092-1GEA 5890 DKK
APOSOR400092-1G APOSOR400092-250MG
2-Bromo-3-methoxybenzyl bromide 95%
2-Bromo-3-methoxybenzyl bromide
Formel: C₈H₈Br₂O
Smeltepunkt: 60…61 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18390184
CAS-nummer: 128828-86-4
UN nummer: 3261
ADR: 8,III