3-Bromo-2-iodophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400091-1G OR400091-250MG
APOSOR400091-1GEA 436 DKK
APOSOR400091-1G APOSOR400091-250MG
3-Bromo-2-iodophenol
3-Bromo-2-iodophenol
Formel: C₆H₄BrIO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08166320
CAS-nummer: 855836-52-1