Methyl 2-bromo-5-hydroxybenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400090-1G OR400090-5G OR400090-25G
APOSOR400090-1GEA 818 DKK
APOSOR400090-1G APOSOR400090-5G APOSOR400090-25G
Methyl 2-bromo-5-hydroxybenzoate
Methyl 2-bromo-5-hydroxybenzoate
Formel: C₈H₇BrO₃
Smeltepunkt: 96…98 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10566797
CAS-nummer: 154607-00-8