2-Bromo-6-iodoaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR400089-5G
OR400089-1G
OR400089-250MG
APOSOR400089-5GEA
1590
DKK
APOSOR400089-5G
APOSOR400089-1G
APOSOR400089-250MG
2-Bromo-6-iodoaniline
2-Bromo-6-iodoaniline
Formel:
C₆H₅BrIN Molekylvægt: 297.919 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD18391615 CAS-nummer: 84483-27-2 |