2-Bromo-6-iodonitrobenzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-3-iodo-2-nitrobenzene
OR400080-1G OR400080-250MG OR400080-5G
APOSOR400080-1GEA 480 DKK
APOSOR400080-1G APOSOR400080-250MG APOSOR400080-5G
2-Bromo-6-iodonitrobenzene 95%
2-Bromo-6-iodonitrobenzene
Formel: C₆H₃BrINO₂
Molekylvægt: 327.902 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18391758
CAS-nummer: 1126425-84-0