7-Hydroxybenzo[b]furan
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR40008-1G OR40008-250MG
APOSOR40008-1GEA 4910 DKK
APOSOR40008-1G APOSOR40008-250MG
7-Hydroxybenzo[b]furan
7-Hydroxybenzo[b]furan
Formel: C₈H₆O₂
Kogepunkt: 240 °C
Smeltepunkt: 42…43 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03788248
CAS-nummer: 4790-81-2