2-Bromo-5-hydroxybenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400079-1G OR400079-25G OR400079-5G
APOSOR400079-1GEA 273 DKK
APOSOR400079-1G APOSOR400079-25G APOSOR400079-5G
2-Bromo-5-hydroxybenzoic acid
2-Bromo-5-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₅BrO₃
Molekylvægt: 217.017 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06797974
CAS-nummer: 58380-11-3