4-Bromo-3-iodobenzyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR400078-250MG OR400078-1G
APOSOR400078-250MGEA 654 DKK
APOSOR400078-250MG APOSOR400078-1G
4-Bromo-3-iodobenzyl bromide
4-Bromo-3-iodobenzyl bromide
Formel: C₇H₅Br₂I
Molekylvægt: 375.827 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18391673
CAS-nummer: 1261448-45-6
UN nummer: 3261
ADR: 8 III