2-Bromo-3-methoxybenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400074-1G OR400074-5G
APOSOR400074-1GEA 273 DKK
APOSOR400074-1G APOSOR400074-5G
2-Bromo-3-methoxybenzoic acid
2-Bromo-3-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₇BrO₃
Smeltepunkt: 153…158 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11848447
CAS-nummer: 88377-29-1