2-Bromo-4-chlorobenzyl bromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR400062-25G OR400062-5G
APOSOR400062-25GEA 3490 DKK
APOSOR400062-25G APOSOR400062-5G
2-Bromo-4-chlorobenzyl bromide 95%
2-Bromo-4-chlorobenzyl bromide
Formel: C₇H₅Br₂Cl
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12024978
CAS-nummer: 33924-45-7