4-Nitro-1,3-benzoxazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400059-1G OR400059-5G
APOSOR400059-1GEA 305 DKK
APOSOR400059-1G APOSOR400059-5G
4-Nitro-1,3-benzoxazole
4-Nitro-1,3-benzoxazole
Formel: C₇H₄N₂O₃
Molekylvægt: 164.118 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00965006
CAS-nummer: 163808-13-7