2-Bromo-5-iodophenylacetonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR400041-1G OR400041-250MG OR400041-100MG
APOSOR400041-1GEA 698 DKK
APOSOR400041-1G APOSOR400041-250MG APOSOR400041-100MG
2-Bromo-5-iodophenylacetonitrile
2-Bromo-5-iodophenylacetonitrile
Formel: C₈H₅BrIN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18391771
CAS-nummer: 1261517-16-1
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III