3-Bromo-5-nitrophenylacetonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400040-1G OR400040-250MG
APOSOR400040-1GEA 3550 DKK
APOSOR400040-1G APOSOR400040-250MG
3-Bromo-5-nitrophenylacetonitrile 95%
3-Bromo-5-nitrophenylacetonitrile
Formel: C₈H₅BrN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18392325
CAS-nummer: 875819-44-6