2-Bromo-4-nitrophenylacetonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR399027-1G OR399027-250MG
APOSOR399027-1GEA 2950 DKK
APOSOR399027-1G APOSOR399027-250MG
2-Bromo-4-nitrophenylacetonitrile
2-Bromo-4-nitrophenylacetonitrile
Formel: C₈H₅BrN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12152243
CAS-nummer: 543683-48-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III