2-Bromo-6-nitrophenylacetonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR399025-1G OR399025-250MG
APOSOR399025-1GEA 2950 DKK
APOSOR399025-1G APOSOR399025-250MG
2-Bromo-6-nitrophenylacetonitrile
2-Bromo-6-nitrophenylacetonitrile
Formel: C₈H₅BrN₂O₂
Smeltepunkt: 61…62 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18392323
CAS-nummer: 105018-28-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III