5-Bromo-2-nitrophenylacetonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR399024-1G OR399024-250MG
APOSOR399024-1GEA 3250 DKK
APOSOR399024-1G APOSOR399024-250MG
5-Bromo-2-nitrophenylacetonitrile
5-Bromo-2-nitrophenylacetonitrile
Formel: C₈H₅BrN₂O₂
Molekylvægt: 241.041 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03206463
CAS-nummer: 125914-22-9
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III