4-Bromo-2-nitrophenylacetonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR399023-1G OR399023-250MG
APOSOR399023-1GEA 2600 DKK
APOSOR399023-1G APOSOR399023-250MG
4-Bromo-2-nitrophenylacetonitrile
4-Bromo-2-nitrophenylacetonitrile
Formel: C₈H₅BrN₂O₂
Smeltepunkt: 57…59 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12963542
CAS-nummer: 105003-96-1
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III