2-Bromo-3-iodobenzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR399016-1G OR399016-5G
APOSOR399016-1GEA 305 DKK
APOSOR399016-1G APOSOR399016-5G
2-Bromo-3-iodobenzoic acid 98%
2-Bromo-3-iodobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrIO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11036150
CAS-nummer: 855198-37-7