3-Chloro-5-methoxyphenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR399015-25G OR399015-5G OR399015-1G
APOSOR399015-25GEA 3190 DKK
APOSOR399015-25G APOSOR399015-5G APOSOR399015-1G
3-Chloro-5-methoxyphenol
3-Chloro-5-methoxyphenol
Formel: C₇H₇ClO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002260
CAS-nummer: 65262-96-6