3-Bromo-2-methoxyphenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR399009-1G OR399009-5G
APOSOR399009-1GEA 1090 DKK
APOSOR399009-1G APOSOR399009-5G
3-Bromo-2-methoxyphenol
3-Bromo-2-methoxyphenol
Formel: C₇H₇BrO₂
Molekylvægt: 203.033 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11053054
CAS-nummer: 88275-88-1