3-Bromo-2-chlorophenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR399003-100G OR399003-25G
APOSOR399003-100GEA 2050 DKK
APOSOR399003-100G APOSOR399003-25G
3-Bromo-2-chlorophenol 98%
3-Bromo-2-chlorophenol
Formel: C₆H₄BrClO
Molekylvægt: 207.452 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08166321
CAS-nummer: 863870-87-5