2-Bromo-3-chlorophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR399001-1G OR399001-5G
APOSOR399001-1GEA 0 DKK
APOSOR399001-1G APOSOR399001-5G
2-Bromo-3-chlorophenol
2-Bromo-3-chlorophenol
Formel: C₆H₄BrClO
Kogepunkt: 225 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04037216
CAS-nummer: 855836-62-3