4-[Methoxy(methyl)carbamoyl]benzeneboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR3967-100G OR3967-25G OR3967-5G
APOSOR3967-100GEA 6290 DKK
APOSOR3967-100G APOSOR3967-25G APOSOR3967-5G
4-[Methoxy(methyl)carbamoyl]benzeneboronic acid 97%
4-[Methoxy(methyl)carbamoyl]benzeneboronic acid
Formel: C₉H₁₂BNO₄
Smeltepunkt: 118…124 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115671
CAS-nummer: 179055-26-6