2-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)benzeneboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR3964-1G OR3964-10G OR3964-5G
APOSOR3964-1GEA 818 DKK
APOSOR3964-1G APOSOR3964-10G APOSOR3964-5G
2-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)benzeneboronic acid 97%
2-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)benzeneboronic acid
Formel: C₁₀H₁₃BO₄
Smeltepunkt: 117…120 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04973737
CAS-nummer: 243140-14-9