2,4-Dinitrobenzaldoxime
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3936-1G OR3936-5G
APOSOR3936-1GEA 197 DKK
APOSOR3936-1G APOSOR3936-5G
2,4-Dinitrobenzaldoxime
2,4-Dinitrobenzaldoxime
Formel: C₇H₅N₃O₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01070627
CAS-nummer: 3236-33-7