5,7-Dichloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3929-1G OR3929-5G
APOSOR3929-1GEA 654 DKK
APOSOR3929-1G APOSOR3929-5G
5,7-Dichloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
5,7-Dichloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₅Cl₂NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00219832
CAS-nummer: 171850-30-9