Ethyl 1,4-dimethylpiperazine-2-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR3900-1G OR3900-250MG
APOSOR3900-1GEA 393 DKK
APOSOR3900-1G APOSOR3900-250MG
Ethyl 1,4-dimethylpiperazine-2-carboxylate 97%
Ethyl 1,4-dimethylpiperazine-2-carboxylate
Formel: C₉H₁₈N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00173923
CAS-nummer: 90729-01-4
UN nummer: 1760
ADR: 8,III