1-Methyl-5-(thien-2-yl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Carboxy-1-methyl-5-(thien-2-yl)-1H-pyrazole
OR3885-1G OR3885-250MG
APOSOR3885-1GEA 1900 DKK
APOSOR3885-1G APOSOR3885-250MG
1-Methyl-5-(thien-2-yl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
1-Methyl-5-(thien-2-yl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₈N₂O₂S
Molekylvægt: 208.237 g/mol
Smeltepunkt: 156…158 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08271952
CAS-nummer: 869901-15-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III