1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Carboxy-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
OR3884-1G OR3884-5G
APOSOR3884-1GEA 469 DKK
APOSOR3884-1G APOSOR3884-5G
1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 98%
1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₀N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08271939
CAS-nummer: 10250-64-3