3-(Hydroxymethyl)-1-methyl-1H-indazole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3815-1G OR3815-250MG
APOSOR3815-1GEA 763 DKK
APOSOR3815-1G APOSOR3815-250MG
3-(Hydroxymethyl)-1-methyl-1H-indazole 97%
3-(Hydroxymethyl)-1-methyl-1H-indazole
Formel: C₉H₁₀N₂O
Kogepunkt: 128 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08060470
CAS-nummer: 1578-96-7