2,5-Dimethyl-1,3-oxazole-4-carboxaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3802-1G OR3802-250MG
APOSOR3802-1GEA 3220 DKK
APOSOR3802-1G APOSOR3802-250MG
2,5-Dimethyl-1,3-oxazole-4-carboxaldehyde 97%
2,5-Dimethyl-1,3-oxazole-4-carboxaldehyde
Formel: C₆H₇NO₂
Kogepunkt: 38…40 °C (0,2 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03923827
CAS-nummer: 92901-88-7