2-(Azetidin-3-ylidene)acetonitrile (hydrochloride) 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR370116-1G OR370116-250MG OR370116-100MG
APOSOR370116-1GEA 1690 DKK
APOSOR370116-1G APOSOR370116-250MG APOSOR370116-100MG
2-(Azetidin-3-ylidene)acetonitrile (hydrochloride) 97%
2-(Azetidin-3-ylidene)acetonitrile (hydrochloride)
Formel: C₅H₆N₂·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19227479
CAS-nummer: 1314910-43-4