1,3-Benzoxazol-6-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR370098-100MG OR370098-1G OR370098-250MG
APOSOR370098-100MGEA 1280 DKK
APOSOR370098-100MG APOSOR370098-1G APOSOR370098-250MG
1,3-Benzoxazol-6-ol
1,3-Benzoxazol-6-ol
Formel: C₇H₅NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18450414
CAS-nummer: 106050-81-1