3-Bromopyridine-4-thiol ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR370085-1G OR370085-5G
APOSOR370085-1GEA 2270 DKK
APOSOR370085-1G APOSOR370085-5G
3-Bromopyridine-4-thiol ≥98%
3-Bromopyridine-4-thiol
Formel: C₅H₄BrNS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28337455
CAS-nummer: 82264-72-0