Chroman-6-ylboronic acid ≥97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR370080-1G OR370080-250MG
APOSOR370080-1GEA 4420 DKK
APOSOR370080-1G APOSOR370080-250MG
Chroman-6-ylboronic acid ≥97%
Chroman-6-ylboronic acid
Formel: C₉H₁₁BO₃
Molekylvægt: 177.993 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD12779349
CAS-nummer: 279261-84-6