1-(3,5-Dichloropyridin-4-yl)ethanol ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR370074-100MG OR370074-1G
APOSOR370074-100MGEA 183 DKK
APOSOR370074-100MG APOSOR370074-1G
1-(3,5-Dichloropyridin-4-yl)ethanol ≥98%
1-(3,5-Dichloropyridin-4-yl)ethanol
Formel: C₇H₇Cl₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23163275
CAS-nummer: 1254473-66-9