2-Methyl-2-(4-vinylphenyl)propanoic acid ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR370067-100MG OR370067-250MG
APOSOR370067-100MGEA 3740 DKK
APOSOR370067-100MG APOSOR370067-250MG
2-Methyl-2-(4-vinylphenyl)propanoic acid ≥98%
2-Methyl-2-(4-vinylphenyl)propanoic acid
Formel: C₁₂H₁₄O₂
Molekylvægt: 190.238 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD30377216
CAS-nummer: 1256584-72-1