2-Bromoimidazo[2,1-b]thiazole ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR370065-100MG OR370065-250MG
APOSOR370065-100MGEA 1070 DKK
APOSOR370065-100MG APOSOR370065-250MG
2-Bromoimidazo[2,1-b]thiazole ≥98%
2-Bromoimidazo[2,1-b]thiazole
Formel: C₅H₃BrN₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11036022
CAS-nummer: 944581-09-3