3-((1-Methylpyrrolidin-2-yl)methyl)indolin-4-ol ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR370063-100MG OR370063-1G
APOSOR370063-100MGEA 2310 DKK
APOSOR370063-100MG APOSOR370063-1G
3-((1-Methylpyrrolidin-2-yl)methyl)indolin-4-ol ≥98%
3-((1-Methylpyrrolidin-2-yl)methyl)indolin-4-ol
Formel: C₁₄H₂₀N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18642886
CAS-nummer: 1415559-73-7