8-Chloro-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR370061-100MG OR370061-250MG
APOSOR370061-100MGEA 1110 DKK
APOSOR370061-100MG APOSOR370061-250MG
8-Chloro-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one ≥98%
8-Chloro-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one
Formel: C₁₀H₉ClO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038576
CAS-nummer: 82302-27-0