4-tert-Butyl-2-methoxybenzaldehyde ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR370051-1G OR370051-5G
APOSOR370051-1GEA 3360 DKK
APOSOR370051-1G APOSOR370051-5G
4-tert-Butyl-2-methoxybenzaldehyde ≥98%
4-tert-Butyl-2-methoxybenzaldehyde
Formel: C₁₂H₁₆O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18642730
CAS-nummer: 53535-88-9