3-Piperidin-4-yl-1H-quinolin-2-one ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR370039-100MG OR370039-1G OR370039-250MG
APOSOR370039-100MGEA 2080 DKK
APOSOR370039-100MG APOSOR370039-1G APOSOR370039-250MG
3-Piperidin-4-yl-1H-quinolin-2-one ≥98%
3-Piperidin-4-yl-1H-quinolin-2-one
Formel: C₁₄H₁₆N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15527014
CAS-nummer: 205058-78-2