5-Methyl-8-hydroxycoumarin ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR370038-1G OR370038-250MG OR370038-500MG
APOSOR370038-1GEA 6630 DKK
APOSOR370038-1G APOSOR370038-250MG APOSOR370038-500MG
5-Methyl-8-hydroxycoumarin ≥98%
5-Methyl-8-hydroxycoumarin
Formel: C₁₀H₈O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18450566
CAS-nummer: 36651-81-7