1-Benzyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-amine ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR370026-100MG OR370026-1G
APOSOR370026-100MGEA 2910 DKK
APOSOR370026-100MG APOSOR370026-1G
1-Benzyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-amine ≥98%
1-Benzyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-amine
Formel: C₁₄H₁₃N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15529357
CAS-nummer: 152955-55-0