1-(4-Ethynyl-2-methoxyphenyl)-4-methyl-1H-imidazole ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR370024-100MG OR370024-500MG
APOSOR370024-100MGEA 4490 DKK
APOSOR370024-100MG APOSOR370024-500MG
1-(4-Ethynyl-2-methoxyphenyl)-4-methyl-1H-imidazole ≥98%
1-(4-Ethynyl-2-methoxyphenyl)-4-methyl-1H-imidazole
Formel: C₁₃H₁₂N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12545876
CAS-nummer: 1093980-57-4