3-(Phenylmethyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-1-carbonitrile ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR370018-100MG OR370018-250MG
APOSOR370018-100MGEA 3160 DKK
APOSOR370018-100MG APOSOR370018-250MG
3-(Phenylmethyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-1-carbonitrile ≥98%
3-(Phenylmethyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-1-carbonitrile
Formel: C₁₃H₁₄N₂
Molekylvægt: 198.264 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11042334
CAS-nummer: 56062-59-0