Ethyl 2-bromothiophene-3-carboxylate ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR370011-1G OR370011-25G OR370011-5G
APOSOR370011-1GEA 0 DKK
APOSOR370011-1G APOSOR370011-25G APOSOR370011-5G
Ethyl 2-bromothiophene-3-carboxylate ≥98%
Ethyl 2-bromothiophene-3-carboxylate
Formel: C₇H₇BrO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09965551
CAS-nummer: 632325-50-9